Veiligheidsbril, GoggleGear™ 500
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GG501NSGAF-BLU GG502SGAF
111-2518EA 33.6 EUR
111-2518 111-2519
Veiligheidsbril, GoggleGear™ 500
Ruimzichtbrillen
Goggle Gear™-veiligheidsbrillen hebben een lens van polycarbonaat en Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating voor superieure bescherming. Deze onopvallende veiligheidsbril heeft een verstelbare hoofdband voor een goede pasvorm en wordt geleverd met een optionele 3M-voorschriftinzet.
  • Modern slank, lichtgewicht ontwerp voor een uitstekende pasvorm
  • Eenvoudig aan te passen elastische nylon hoofdband voor stabiliteit en comfort
  • Draaibare ratel voor gemakkelijke persoonlijke aanpassing
  • De coating is bestand tegen wassen, weken in bleekmiddel of het gebruik van alcoholdoekjes zonder prestatieverlies
  • Uitstekende bescherming tegen UV-straling
Superieure anticondens- en antikraseigenschappen en bescherming tegen UV-straling. Deze onopvallende, lichtgewicht veiligheidsbril is voorzien van de Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating, die betrouwbare anticondens- en antikraseigenschappen biedt. De coating is ook ontworpen om desinfectie door weken in verdund bleekmiddel of het gebruik van alcoholdoekjes te weerstaan, zonder prestatieverlies.
De bril is voorzien van een eenvoudig aan te passen neopreen hoofdband en een draaibare ratel voor gemakkelijke persoonlijke aanpassing en een comfortabele pasvorm.
Certificaten: EN 166:2001.