VWR®, Gelladende Pipettips
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-3670EA 208 EUR
732-3670 732-3671 732-3672
VWR®, Gelladende Pipettips
Pipettips
VWR® pipettips met gelladen maken het nauwkeurig laden van monsters in gels mogelijk.
  • Het standaardformaat met 96 tips is geschikt voor meerdere kanalen
  • Gecertificeerd vrij van RNase, DNase en menselijk DNA (lot-voor-lot-certificaten beschikbaar)
  • Steriel product is bovendien pyrogeenvrij
Universele pasvorm voor de meeste pipetten, behalve Rainin LTS en Thermo Clip-Tip.
Bestelinformatie: Kies uit steriele of niet-steriele formaten, rek- of bulkverpakkingen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable