VWR® Stepper, Repetitieve pipet
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-0964EA 257 EUR
613-0964
VWR® Stepper, Repetitieve pipet
Pipetten Repetitieve pipetten
De Stepper is in combinatie met VWR®-dispensertips een beproefde systeemoplossing voor het volledige bereik van doseervolumes, van 1 tot 5000 μl.
  • Lichtgewicht (105 g) - geschikt voor dosering in lange series
  • Betrouwbaar instrument met lage onderhoudseisen dankzij een robuust ontwerp en een constructie met zo weinig mogelijk aan slijtage onderhevige onderdelen
  • Ergonomisch ontwerp met doseerknop in het bovenste gedeelte van het instrument om met één hand volumes te selecteren, laden en doseren
  • Kies tussen de hoogste precisie of een maximum aantal herhalingen