VWR®, Drosophila-vials
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2265EA 579 EUR
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Drosophila-vials
flesjes
Voor opslag, hanteren en transport van drosophila vliegen.
Vervaardigd in een faciliteit met ISO 9001:2000-certificaat. Nauwe en brede Vials gemaakt van PP, PS of K-Resin, en bulkverpakt of verpakt per laag.
Polystyreen (PS): Deze hars heeft glasachtige eigenschappen en biedt een helder, vervormingsvrij zicht op de vliegen voor identificatie en voor bestudering van het gedrag.
Polypropyleen (PP), Autoclaveerbaar: PP is een heldere hars die zachter is dan PS. Deze hars is bij uitstek geschikt voor kostengevoelige experimenten en helder zicht.
K-Resin: K-Resin is een eersteklas krasbestendige hars, die de helderheid van PS en de flexibiliteit van PP combineert.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.