VWR® Reagensreservoirs
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-1172EA 125 EUR
613-1172 613-1173 613-1186 613-1174 613-1175 613-1176 613-1177 613-1178 613-1179 613-1180 613-1181 613-1182 613-1183 613-1171 613-1185 613-1187 613-1184
VWR® Reagensreservoirs
Reagensreservoirs
Deze wegwerpreservoirs die zijn ontworpen voor gebruik bij meerkanaals pipetteertoepassingen, zijn geschikt voor alle typen pipetten tot een breedte van 12 kanalen.
  • Dankzij het ontwerp met schaalverdeling, maatstreepjes op de binnenmuren en uitgietmondjes op elke hoek
  • Lotgecertificeerd, niet-pyrogeen, DNase- en RNase-vrij
  • Niet-steriel of gesteriliseerd met elektronenstralen
Bestelinformatie: Reservoirs van 25 ml, ook leverbaar in een unieke onderverdeelde uitvoering met drie afzonderlijke mini reservoirkamers, elk met een inhoud van 5 ml; reservoirs van 50 ml leverbaar in PVC van een door FDA geaccepteerde klasse of primair gemodificeerd PS; alle andere formaten vervaardigd van primair gemodificeerd PS.