Corning® Microplate Sealing Tapes
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6524 6569 6570 3345 6575 4612
734-1756EA 85.52 EUR
734-1756 734-1774 734-1775 732-0486 734-4000 731-0693
Corning® Microplate Sealing Tapes
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen voor korte- en langetermijnopslag. Biedt een uitstekende afdichting om verdamping en condensatie te minimaliseren.
Aluminiumtape: geschikt voor gebruik bij −80 tot +150 °C, niet-transparant, niet-doorprikbaar, niet steriel.
Ademende tape: maakt uitwisseling van gassen door het oppervlak mogelijk, steriel.
Universele optische tape: geschikt voor gebruik bij −70 tot +100 °C, transparant, niet steriel.
PE sealingtape: voorkomt verdamping en maakt olie-vrij werken mogelijk wanneer de tape gebruikt wordt met thermocyclers met verwarmd deksel, niet steriel.
Polyestertape: geschikt voor gebruik bij −40 to +120 °C, transparant, niet-doorprikbaar, niet steriel.