VWR® Labtop-koelers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
479-0641EA 176 EUR
479-0641 479-0642 479-0643
VWR® Labtop-koelers
Dozen Koelboxen en koeltassen
−20 °C mini-labtopkoeler PC, niet-giftige gel: De mini-labtopkoeler van −20 °C kan gedurende meer dan een uur 12 microcentrifugebuisjes van 0,5 of 1,5 ml bevatten bij een temperatuur lager dan −20 °C. Ideaal voor gebruik op een werkbank of transport. Gevuld met niet-giftige gel. Vóór gebruik minimaal 24 uur in een vriezer van -25 °C plaatsen, tussen gebruik bewaren bij -25 °C.
−20 °C maxi labtop-koeler PC, niet-giftige gel
De maxi-labtopkoeler van −20 °C biedt plaats aan 32 microcentrifugebuisjes van 0,5 of 1,5 ml bij een temperatuur onder −20 °C gedurende meer dan 1 uur. Geschikt voor gebruik op een werkbank of transport. Draadhandvat houdt de bovenkant vast tijdens het dragen. Koeler en deksel gevuld met niet-giftige gel. Tussen gebruik bewaren bij -25 °C.
−20 °C laboratoriumkoeler PC, niet-giftige gel
De −20 °C labtop-koeler handhaaft temperaturen tussen −20 en −15 °C gedurende maximaal 4 uur. Geschikt voor 20 microcentrifugebuisjes of cryovials van 1,5 of 2,0 ml. De meegeleverde inzetstukken bevatten microcentrifugebuisjes van 0,2 tot 0,5 ml. Bedrukt raster, deksel met sleutel, vergrendelhandgreep en antislipvoetjes. Tussen gebruik bewaren bij -25 °C.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.