Accessoires voor celkweek Inzetstukken
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3517 3519 3520 3521
734-1600EA 260.08 EUR
734-1600 734-1601 734-1602 734-1603
Accessoires voor celkweek Inzetstukken
Microplaten Insertplaten en inserts
Speciaal ontworpen toebehoren voor gebruik met Costar® Netwell™-inserts.
  • Netwell™-dragers en -handgrepen maken gelijktijdige verwerking van maximaal 12 monsters per drager mogelijk
  • Reagensbakjes uit PS zijn beschikbaar in het wit voor een verhoogd contrast tijdens colorimetrische reacties, of in het zwart voor een verbeterde zichtbaarheid van de weefselsecties
  • Iedere draagset bestaat uit 8 dragers en 8 handgrepen