VWR®, Afdichtingsfilms, niet plakkerig, voor qPCR, opslag en kristallisatie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-0189EA 254 EUR
391-0189 391-0624 391-0644
VWR®, Afdichtingsfilms, niet plakkerig, voor qPCR, opslag en kristallisatie
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
50 µm polyolefine films met 50 µm inerte ingekapselde silicone kleeflaag. Bijzonder geschikt voor qPCR, opslag en toepassingen bij eiwitkristallisatie. De ingekapselde silicone kleeflaag is niet kleverig totdat hij op het af te dichten oppervlak gedrukt wordt, hierbij komt de kleefstof alleen vrij in de af te dichten gebieden en vormt zo de sterkst beschikbare hittebestendige afdichting rond elke well op de plaat.
  • Hoge optische duidelijkheid, minimale tot geen autofluorescentie
  • Chemisch inert, geen extraheerbare stoffen behalve bij extreme pH;
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable