Meerkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume, Eppendorf Xplorer®
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4861000.104 4861000.112 4861000.120 4861000.139 4861000.147 4861000.155 4861000.163 4861000.171
613-1410EA 1110 EUR
613-1410 613-1417 613-1418 613-1419 613-1420 613-1426 613-1427 613-2228
Meerkanaalspipetten, elektronisch, variabel volume, Eppendorf Xplorer®
Pipetten Micropipetten
De Xplorer® is een eenvoudige, nauwkeurige elektronische pipet die speciaal ontworpen is voor zeer professionele vereisten.
  • PhysioCare Concept® biedt een ergonomisch ontwerp, een flexibele handpositie, een lager gewicht en een helder kleurenscherm
  • Intuïtieve bediening met de multifunctionele draaiknop, meertalig menu, helpfunctie, lichte en eenvoudige tipbevestiging en -ejectie
  • Hoge reproduceerbaarheid van meetresultaten
  • Eenvoudig onderhoud
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.
Application: Pipetting of aqueous liquids.
Bestelinformatie: Geleverd met lader.