VWR®, laboratoriumflessen, gecoat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-4267EA 36.2 EUR
215-4267 215-4269
VWR®, laboratoriumflessen, gecoat
Flessen Glazen flessen
Gemaakt van amberkleurig borosilicaatglas 3.3, met transparante, duurzame kunststof coating. De coating beschermt de fles tegen krassen, splinters en lekkende vloeistoffen.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid en hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen
  • Amberkleurig, ideaal voor gebruik met lichtgevoelige vloeistoffen
  • Autoclaveerbaar bij 121 of 134 °C
  • Geleverd met gemonteerde schenkring en blauwe PP-schroefdop
Het economische alternatief voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Het puur uitwendig aanbrengen van de kleur zorgt voor onveranderde glaseigenschappen aan de binnenkant van de flessen.