Inversiemicroscopen, Primo Vert
Leverancier: ZEISS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4912060001000 4912060005000 4912060006000 FAS751 4155001614000 4912060002000 4912060004000 4912060003000 4912070005000
630-1224EA 2617 EUR
630-1224 630-1226 630-1225 630-1269 ZEIS4155001614000 630-2150 630-2151 ZEIS4912060003000 ZEIS4912070005000
Inversiemicroscopen, Primo Vert
Microscopen
Primo Vert is ontworpen voor hoogonderwijs- en onderzoekslaboratoria in celkweek.
  • Automatische aan/uit-functie, universeel of selecteerbaar fasecontrast
  • Langdurige optische stabiliteit
  • Aantrekkelijk modern ontwerp
De Primovert iLED fluorescentie met single channel green fluorescent protein (GFP) verlichting en de Primovert HDcam met geïntegreerde camera voor draadloze HD-verbinding met een iPad.
Bestelinformatie: Er zijn twee andere versies beschikbaar, neem contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie.