Rekken voor cryoboxen met centrifugebuisjes
Leverancier: TENAK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 94.74 EUR
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Rekken voor cryoboxen met centrifugebuisjes
Rekken Rekken voor cryogene dozen
Roestvrij staal.
  • Dozen vastgezet met vergrendelingsstaaf
  • Kan worden gebruikt met alle merken vriezers
  • Voor dozen met een hoogte van 130 mm
Voor vrieskisten. De rekken zijn speciaal ontworpen voor gebruik met dozen voor centrifugebuisjes, dozen met externe afmetingen van maximaal H×B 132×137 mm maximale hoogte 130mm.
Bestelinformatie: Cryoboxen moeten afzonderlijk worden besteld.