Bad/circulatiethermostaten met roestvrijstalen baden, ECO
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 2570 EUR
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Bad/circulatiethermostaten met roestvrijstalen baden, ECO
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met afneembare circulatiethermostaat
Baden/circulatiethermostaten met menunavigatie in gewone tekst voor gebruiksvriendelijke bediening.
  • Variopomp met zes instelbare fasen
  • Debietschakelaar voor regeling van doorstroomsnelheid tussen interne en externe circulatie
  • Gelijktijdige weergave van de ingestelde en werkelijke temperatuur
  • Instelling overtemperatuur via menu
  • Standaard USB-interface
Silver-regelaar:
De verwarmingsthermostaten met Silver-regelknop zijn geschikt voor een temperatuurbereik tot 200 °C. Alle verwarmingsthermostaten zijn standaard voorzien van een koelspiraal.
Verwarmingsvermogen 2,0 kW, bedrijfstemperatuurbereik tot 200 °C
LCD-display, resolutie van indicatie 0,01 °C
Programmeereenheid met één programma en 20 segmenten
Gold-regelaar:
De verwarmingsthermostaten met Gold-regelkop kunnen worden gebruikt in een temperatuurbereik tot 200 °C. Alle verwarmingsthermostaten zijn standaard voorzien van een koelspiraal.
Verwarmingsvermogen 2,6 kW, bedrijfstemperatuurbereik tot 200 °C
TFT-kleurendisplay, resolutie van indicatie 0,01 °C
Programmeereenheid met vijf programma's en 150 segmenten
Grafische weergave van temperatuurprofielen
Hellingsfunctie en kloktimer
Maximale pompcapaciteit:
Alle modellen: 22 L/min, 0,55 bar
Leveringsinformatie: Geleverd met koelspiraal. Het E4 S-model omvat standaard een baddeksel en pompaansluitingen met plastic nippels met een diameter van 13 mm, E4 G-modellen omvatten een baddeksel en pompcirculatieset voor externe toepassingen met M16×1-schroefdraden. Er is een groot aantal optionele modules en toebehoren als baddeksels verkrijgbaar, informeer naar details.