Dompelthermostaten, ECO
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L001076 L001077 L001991 L001992 L001993 L001994
461-1242EA 1870 EUR
461-1242 LAUDL001077 LAUDL001991 LAUDL001992 LAUDL001993 LAUDL001994
Dompelthermostaten, ECO
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Thermostaatregelaars
Dompelthermostaten met menunavigatie in gewone tekst voor gebruiksvriendelijke bediening. Er zijn diverse interfacemodules verkrijgbaar als optionele accessoires. De ECO-dompelthermostaten kunnen met baden van elke fabrikant worden gebruikt dankzij de schroefklem die standaard wordt meegeleverd.
  • Variopomp met zes instelbare fasen
  • Debietschakelaar voor regeling van doorstroomsnelheid tussen interne en externe circulatie
  • Gelijktijdige weergave van de ingestelde en werkelijke temperatuur
  • Instelling overtemperatuur via menu
  • Standaard USB-interface
Silver-regelaar: De Silver-regelkop heeft een verwarmingsvermogen van 2 kW en is uitermate geschikt voor thermostatiseringstaken tot 200 °C. De eenheid is voorzien van een monochroom LCD-scherm.
LCD-display, resolutie van indicatie 0,01 °C
Programmeereenheid met één programma en 20 segmenten
Gold-regelaar: De regelaar biedt meer programmeer- en geavanceerde opties in vergelijking met het Silver-model.
Verwarmingsvermogen 2,6 kW, bedrijfstemperatuurbereik van 20 tot 200 °C
TFT-kleurendisplay, resolutie van indicatie 0,01 °C
Regelaar met vijf programma's en 150 temperatuur-tijdsegmenten
Grafische weergave van temperatuurprofielen
Hellingsfunctie en kloktimer
Maximale pompcapaciteit:
Beide modellen: 22 l/min, 0,55 bar
Leveringsinformatie: Geleverd met schroefklem, waarmee de thermostaat aan elke tank kan worden bevestigd. Er is een ruime keuze aan toebehoren beschikbaar, waaronder baden en koelspiralen.