Homogenisator, POLYTRON®, PT 2500 E
Leverancier: Kinematica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
POLYTRON®
431-1269EA 1440 EUR
431-1269 431-1268 431-1270
Homogenisator, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Model met statief, volumebereik 0,05 tot 2500 ml voor dispersie, homogenisering, extractie, celfractionatie, menging, emulsie en suspensie. Dit model vervangt de PT 1600 E en de PT 2100 en combineert de beste aspecten van beide modellen.
  • Snelkoppeling voor de dispergeerelementen (type E)
  • Geïntegreerde elektronische toerentalregeling/-stabilisatie met regelknop en grote LED-toerentalindicator
  • Snelheid blijft constant zelfs wanneer de viscositeit wijzigt
  • Soft-start: progressieve toerentaltoename
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Bestelinformatie: Geleverd zonder steun en dispergeerelementen. benodigde accessoires moeten afzonderlijk worden besteld.