Digitale thermo-/hygrometers, testo 635
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0218EA 497 EUR
620-0218 620-1201
Digitale thermo-/hygrometers, testo 635
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Met deze thermo-/hygrometers kunt u de temperatuur en de luchtvochtigheid meten. Er kunnen maximaal drie sondes tegelijkertijd worden weergegeven. Gegevens kunnen via een infraroodverbinding worden verzonden naar de printer.
  • Luchtvochtigheid, materiaalevenwichtsvochtigheid en drukdauwpunt
  • Printer voor het documenteren van de meetgegevens op locatie
  • Radiografische sondes voor temperatuur en luchtvochtigheid
  • Beschermingsklasse IP 54
  • Bij het analyseren van vocht op wanden en plafonds wordt direct het dauwpuntverschil tussen omgevingslucht en wandoppervlak weergegeven
  • De 635-2 kan ook worden gebruikt met een sonde voor de U-waarde
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met AA-batterij met een gebruiksduur van 200 uur en een kalibratieprotocol.
RV = relatieve vochtigheid