Laboratorium vriezers
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LGN2323 LGN2723
471-0657EA 0 EUR
471-0657 471-0658
Laboratorium vriezers
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Laboratoriumvriezers met witte epoxy roestvrijstalen behuizing.
  • Elektronische regeling met LCD-scherm
  • Akoestisch deuralarm en temperatuuralarm met contact voor alarm op afstand
  • Alarmgeheugen; RS485-aansluiting voor controle en traceerbaarheid op pc
  • Omkeerbare deur
Toegangspoort aan de zijkant, diameter 30 mm, voor het bewaken van prestaties en kwalificatie.
Behuizing voor PT100-sonde met een diameter van 8 mm (sonde niet meegeleverd) voor gecentraliseerd temperatuurbeheer.
Temperatuur instelbaar: van −18 tot −28 °C.
Temperatuur: −20 °C ±5 °C Cofrac-gecertificeerd.