VWR® TopMixer open mengsystemen voor eenmalig gebruik
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-3358EA 0 EUR
734-3358 734-3359
VWR® TopMixer open mengsystemen voor eenmalig gebruik
Roerders Bovenroerders
Modulair mengsysteem met aan de bovenkant gemonteerde mixer voor gebruik met vaten, inclusief een voering voor eenmalig gebruik voor uw biofarmaceutische processen met geïntegreerde formuleringsprogrammering.
  • Oplossing op maat voor uw toepassing
  • Veelzijdig ontwerp voor efficiënt schalen
  • Programmeerbare besturing maakt automatisering mogelijk
  • Ergonomisch ontwerp inclusief 1 controller voor alle functies
  • Keuze uit 2 systeemgroottes: TopMixer 200 - bereik van 50 tot 200 L, of TopMixer 500 - bereik van 200 tot 560 l
  • Geïntegreerde formuleringsprogrammering om mengrecepten te automatiseren met behulp van een 7-inch touchscreen-besturingssysteem om uw proces te automatiseren
  • Het systeem kan worden aangepast aan uw unieke productiespecificaties, van platform tot accessoires
  • Compatibel met Avantor's volledige reeks oplossingen voor eenmalig gebruik, inclusief tankvoeringen en andere accessoires
Consistentie en reproduceerbaarheid zijn essentieel bij het mengen van media en buffers om de kwaliteit van uw product te garanderen. Ontworpen voor de huidige good manufacturing practice (cGMP) bioprocessingtoepassingen, inclusief upstream en downstream workflows, kunnen de beste mengsystemen van Avantor vloeistoffen of poeders eenvoudig en efficiënt verwerken met behoud van het hoogste niveau van betrouwbaarheid.
De touchscreen-controller maakt stand-alone bediening, connectiviteit voor het delen van gegevens en bediening op afstand mogelijk. Nabijheidssensoren detecteren de aanwezigheid van de trolley en tank om de correcte installatie van de veiligheidshoes te verifiëren. Een noodstop is een extra veiligheidsvoorziening. De geavanceerde trolley heeft een servoaandrijving met ingebouwde geavanceerde bewegingscontroller.
Het TopMixer systeem is geschikt voor poeder-vloeistof en vloeistof-vloeistof mengtoepassingen. Ideaal voor gebruik bij mediabereiding, uiteindelijke formuleringsstappen, bufferbereiding, pooling en overdracht, resuspensie, mengen en opslaan van meerdere batches, oogstverzameling en bulkmenging.
De trolley, TopMixer en het frame zijn gemaakt van 304 watergestraald roestvrij staal. Trolley heeft 4 cleanroom zwenkwielen met rem. De mixer wordt geleverd met de relevante US, EU, UK en CH stekker.
Bestelinformatie: Optionele componenten zoals extra trolleys, frames, tanks en waaiers zijn beschikbaar om uw systeem uit te breiden en aan te passen. Neem contact op met de klantenservice van Avantor om uw wensen te bespreken. De tankvoeringen voor eenmalig gebruik zijn verkrijgbaar in maten van 50 tot 560 L en deze moeten apart worden besteld om uw volledig functionele systeem compleet te maken.
Leveringsinformatie: TopMixer 200-pakket bevat TopMixer 200-frame, geavanceerde trolley met krachtopnemers, mengrotor en 3 containers (50, 100 en 200 L). TopMixer 500-pakket bevat TopMixer 500-frame, geavanceerde trolley met krachtopnemers, mengrotor en 3 containers (200, 300 en 560 L).