VWR®, Box Top Parafilm® Dispenser
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
631-1280EA 47.9 EUR
631-1280
VWR®, Box Top Parafilm® Dispenser
Dispensers voor afdichtfilm
Gemakkelijk aan te brengen zonder rommel.
  • Geschikt voor twee Parafilm® M-rollen van 50 mm (2") of één 100 mm (4") Parafilm® M-rollen
  • Gemaakt van ABS-kunststof, waardoor het apparaat gemakkelijk schoon te maken is
Gemakkelijk aan te brengen door simpelweg de dispenser op de Parafilm® M doos te plaatsen en de sealfolie er doorheen te trekken. Het is niet nodig om rollen uit de verpakking te halen. Een ingebouwd veiligheidsmes glijdt en snijdt zonder gevaar voor de vingertoppen, waardoor er geen schaar nodig is.
Bestelinformatie: Geleverd met twee veiligheidsmessen. Extra vervangende messen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.