Triethylamine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (Diethylamino)ethane, TEA
85908.180EA 43.6 EUR
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Triethylamine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Triethylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Kookpunt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009051
CAS nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8)
Merck Index: 13,09740
Order Now
Specification Test Results
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %