Microplate readers, Multiskan SkyHigh
Leverancier: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A51119500C A51119600C A51119600DPC A51119700C A51119700DPC
736-0923EA 13950 EUR
736-0923 736-0922 736-0931 LABLA51119700C LABLA51119700DPC
Microplate readers, Multiskan SkyHigh
Microplaatlezers
De Multiskan SkyHigh is een UV/Vis microtiterplaat spectrofotometer die ontwikkeld is om gemakkelijk en eenvoudig te kunnen worden gebruikt voor vrijwel elke fotometrische onderzoekstoepassing, in het bijzonder voor DNA, RNA en eiwitanalyse. Het is ideaal voor multigebruikersomgevingen waar een veelheid aan eindpunt-, kinetische- en spectrale analyses worden uitgevoerd.
  • Snelle, eenvoudige meting - laag volume nucleïnezuur- of eiwitsamples
  • Eenvoudig te gebruiken software - maakt het mogelijk om experimenten binnen enkele minuten te voorbereiden.
  • Toegang op afstand - beheer uw gegevens overal vandaan via de cloud, USB of het Microsoft™ OneDrive™-platform
Multiskan Sky touch screen models can be connected to Thermo Fisher Connect cloud-based tools to enable secure digital data management, remote access of your instrument’s photometric data, and sharing between colleagues.
SkanIt™ software offers a comprehensive selection of built-in calculations, including blank subtraction, standard curves and concentration/dose-response curve fitting, classification, quality control, kinetic, and spectral analysis. Each user can install SkanIt software on his/her own computer to set up assays and analyse data. Thermo Fisher Connect cloud-based capabilities enable you to:
- Monitor the status of your instrument from your PC or Mac® computer
- Monitor the status of your instrument from your mobile device with the Instrument Connect app
- Upload measured data automatically or manually from your instrument to your cloud account
- Securely store, access, share, and manage your data remotely
- Receive automatic notification of new instrument software updates
- Upgrade instrument software at your convenience