Schroefpomp voor niet-corrosieve toepassingen, VACUU-PURE® 10
Leverancier: Vacuubrand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-0598EA 8660 EUR
181-0598 181-0618 181-0599
Schroefpomp voor niet-corrosieve toepassingen, VACUU-PURE® 10
Pompen Vacuümpompen
De droge Schroevenpomp VACUU-PURE 10 levert op betrouwbare wijze de voordelen van olievrije vacuümtechnologie in het drukbereik tot aan 10⁻³ mbar. VACUU-PURE 10 combineert drie belangrijke voordelen voor de gebruiker: 100% olievrij, geen wrijving en geen slijtageonderdelen.
  • 10-³ mbar vacuüm bereik
  • 100% olievrij
  • Geen wrijving
  • Geen slijtage-onderdelen
VACUU-PURE® 10 is ideaal voor schone processen die een droog en koolwaterstofvrij vacuüm vereisen. De spiralen van de schroefpomp lopen contactloos en zijn dus vrij van slijtage en schuring. De schroefpomp is speciaal ontwikkeld voor processen in het vacuümbereik tot 10-³ mbar, maar in tegenstelling tot andere fijnvacuümtechnologieën kan hij worden gebruikt in het hele drukbereik van atmosferische druk tot het eindvacuüm. De evacuatie van nog grotere systemen van atmosferische druk tot het 10-³ mbar vacuümbereik kan worden uitgevoerd zonder de vacuümpomp te wijzigen.