De droge Schroevenpomp VACUU-PURE 10C levert op betrouwbare wijze de voordelen van olievrije vacuümtechnologie in het drukbereik van 10⁻³ mbar. De nieuwe vacuümpomp combineert drie belangrijke voordelen voor de gebruiker: 100% olievrij, chemisch resistent, en geen slijtageonderdelen.
- 10-³ mbar vacuüm bereik
- 100% olievrij
- Chemisch bestendig
- Geen slijtage-onderdelen
VACUU-PURE® 10C is bij uitstek geschikt voor schone processen en de productie van zuivere producten. De schroefpomp is speciaal ontwikkeld voor processen in het vacuümbereik tot 10-³ mbar, maar in tegenstelling tot andere fijnvacuümtechnologieën kan hij worden gebruikt in het hele drukbereik van atmosferische druk tot het eindvacuüm. Tegelijkertijd kunnen agressieve gassen en dampen zonder zorgen worden verpompt, dankzij de hoge chemische bestendigheid. Het gebruik van een koudeval is in de meeste toepassingen niet langer noodzakelijk.
VACUU·PURE easily handles high vapour loads through its extraordinary condensate compatibility. Thanks to this, a gas ballast is unnecessary, avoiding associated disadvantages like reduction in pumping speed and an increase in noise levels. The integrated regeneration mode enables rapid drying of the pump at the end of the process. This allows sample throughput to be increased significantly compared to other pump technologies.
Bestelinformatie: Pump completely mounted, ready for use, connection with small KF DN 25 flange (2× centring and clamping rings included), with manual. To establish a hose nozzle connection, suitable KF flanges with hose nozzle are available to order.