Reagens voor DR 2800, DR 3800 DR 3900, DR 5000 en DR 6000
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LCW054 LCW053 LCW028 LCW025 HPT430 LCS349 LYW185 LCI400 LCI500 LCW032 LCW021 LCW510 LCS325 LCW058 LCW532 LCW250 LCS028 LCS313
HACHLCW054EA 128 EUR
HACHLCW054 HACHLCW053 HACHLCW028 HACHLCW025 HACHHPT430 HACHLCS349 HACHLYW185 705-0988 705-0987 HACHLCW032 HACHLCW021 HACHLCW510 HACHLCS325 HACHLCW058 HACHLCW532 HACHLCW250 HACHLCS028 HACHLCS313
Reagens voor DR 2800, DR 3800 DR 3900, DR 5000 en DR 6000
Milieutestkits
Tests voor alle wateranalyse toepassingen. De cuvette is een gesloten systeem, veilig voor zowel de gebruiker als de omgeving.
  • Accuraat en precies gemeten waarden
  • Snelle en eenvoudige procedures
  • Gebruiksklare reagens
  • Cuvette tests worden goedgekeurd voor consent limits testing