Dompelthermostaten, MAGIO™ MS en MX
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9032201 9033201
461-1427EA 4139 EUR
461-1427 461-1428
Dompelthermostaten, MAGIO™ MS en MX
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Thermostaatregelaars
De MAGIO™ serie bruggemonteerde circulatiepompen werken met een werktemperatuurbereik van −50 tot +300 °C* en een verwarmingscapaciteit tot 3 kW. Met hun krachtige druk-/zuigpomp zijn de MAGIO™-units ideaal voor toepassingen bij buitentemperaturen. Dankzij een uitgebreid assortiment accessoires en een uitstekende dynamiek kunnen de MAGIO™-dompelthermostaten worden aangepast aan verschillende tanks en toepassingen.
  • Geïntegreerde programmeur maakt het mogelijk om temperatuur-tijdprofielen uit te voeren
  • Door de natte delen van roestvrij staal zijn de units ideaal voor veeleisende externe toepassingen
  • Automatische uitschakeling bij hoge temperatuur of laag vloeistofniveau om mogelijke schade te voorkomen
  • Helder, gemakkelijk af te lezen display
  • Krachtige, traploos instelbare druk-/zuigpomp
  • Geschikt voor gebruik met tanks tot 100 L, dompeldiepte 150 mm (MS-Z) of 200 mm (MX-Z)
Het moderne TFT-touchscreen met hoge resolutie heeft een meertalige gebruikersinterface en toont alle belangrijke informatie in één oogopslag. Drie grote, voorgedefinieerde hoofdschermen geven duidelijk gegevens en afbeeldingen weer met verschillende toepassingsprioriteiten. Alle displayfuncties zijn eenvoudig met een vingertop te bedienen.
Moderne interfaces maken bediening op afstand eenvoudig en praktisch gegevensbeheer mogelijk, evenals integratie in processtructuren. Alle MAGIO™-units hebben een geïntegreerde PT100-aansluiting, USB-interface, RS232 en Ethernet. Analoge interfaces zijn verkrijgbaar als optionele accessoires.
Max. debiet/max. druk:
31 L/min, 0,92 bar (druk), 0,4 bar (zuiging).
Certificaten: Classificatie III volgens DIN 12876-1
IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 20
Opgelet: *Voor toepassingen bij of onder de omgevingstemperatuur is een koelspiraal of Julabo dompelkoeler nodig.