Waterzuiveringssystemen, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 19720 EUR
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Waterzuiveringssystemen, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Een geïntegreerd ultrazuiver en zuiver watersysteem dat intelligent, gebruiksvriendelijk en milieuvriendelijk is.
  • Levert zowel ultrazuiver als zuiver water uit maximaal 4 POD-dispensers
  • Vier stroomsnelheden voor de productie van zuiver water (3, 5, 10 of 15 L/u)
  • Drie tankformaten (25, 50 of 100 L)
  • Ruimtebesparende en rommelvrije installatiemogelijkheden, aan de muur, onder de werkbank, of beide
  • Grote selectie van toepassings-POD-Paks, om aan al uw toepassingseisen te voldoen
  • Op maat gemaakte onderhoudsplannen en een reeks extra ondersteuningsopties
Het Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 systeem is een volledig geïntegreerd en modern waterzuiveringssysteem dat zowel ultrazuiver (type 1) als zuiver (type 2) water van superieure kwaliteit levert, rechtstreeks van een leidingwaterbron. Het integreert Elix® elektrodeionisatietechnologie (EDI), intuïtieve aanraakschermen, Q-POD® ultrapure en E-POD® pure dispensers, en kwikvrije UV-lampen. Het systeem biedt een ergonomisch en compact ontwerp om de productiviteit van laboratoria te verbeteren, afval te verminderen en onderzoek te versnellen.
Vergroot de dagelijkse efficiëntie:
De E-POD®- en Q-POD®-dispensers zijn compact, ergonomisch en intuïtief, waardoor laboratoriumwerk gemakkelijker en plezieriger dan ooit wordt. Minder beslag op de werkbanken bespaart ruimte.
Milieuvriendelijke werking:
Kwikvrije UV-lampen, minder waterverspilling en papierloos gegevensbeheer.
Verbeterde intelligentie:
Slimme en intuïtieve HMI met duidelijke informatie over de status, waarschuwingen, alarmen en gevolgen en connectiviteit met nieuwe inschakelmogelijkheid Wi-Fi.
Minimaliseer onzekerheid -Vergroot betrouwbaarheid:
POD-Paks biedt de perfecte oplossing om aan de vereisten van uw verschillende toepassingen te voldoen. Elke Applicatie-Pak polisher richt zich op specifieke verontreinigingen en verwijdert deze direct bij de POD-dispenser.
Certificaten: De Milli-Q® IQ 7003 en Milli-Q® IQ 7005 systemen zijn door een onafhankelijk en geaccrediteerd bedrijf getest op naleving van de CE-richtlijnen met betrekking tot veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit. Het rapport kan op verzoek worden geraadpleegd. Bovendien is het Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 systeem gebouwd met gebruikmaking van door UL aanbevolen onderdelen en werkwijzen en is het voorzien van het cUL-keurmerk.