VWR®, Pompen, Peristaltisch, Dosering
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-0594EA 2380.87 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pompen, Peristaltisch, Dosering
Pompen Peristaltische pompen
VWR® peristaltische pompvarianten bieden een selectie doseerpompen met verschillende pompkoppen geïntegreerd in het pomphuis. Ze bestrijken een breed spectrum aan toepassingsgebieden in het laboratorium en in de industrie.
  • Pompkoppen zijn gemaakt van duurzaam PPS-kunststof, enkel- en meerkanaals pompkoppen, geïntegreerd in het pomphuis
  • Nauwkeurige dosering met rechts-links rotatie dankzij de nauwkeurig verstelbare motor
  • Kalibratiefunctie
  • Werkt met borstelloze gelijkstroommotor, 110 tot 240 VDC, 50/60 Hz
  • Robuustheid en stabiliteit voorkomen pulsatie-oscillaties en trillingen
  • Aansturing van de peristaltische pomp via DB-25-interfaces
  • Het snelheidsbereik en debiet zijn afhankelijk van de gebruikte pompkop en slangen
  • Bedieningspaneel geïntegreerd in het pomphuis
De borstelloze gelijkstroommotor, krachtig en gevoelig tegelijk, is ideaal voor alle pomptoepassingen. VWR peristaltische pompen garanderen nauwkeurige dosering in snelheidsbereiken van 0 tot 400 min⁻¹ voor de kleinste stroomsnelheden tot 4.200 ml/min. Hierdoor kunnen ook media met een hoge viscositeit nauwkeurig worden gedoseerd. De eenvoudige en intuïtieve menunavigatie, via het bedieningspaneel en geïntegreerd in het pomphuis, maakt het programmeren en wijzigen van doseerparameters mogelijk.
De meerkanaalsdoseerpompen PDP 6408 en PDP 6808, evenals de eenkanaalsdoseerpompen PDP 6116 en PDP 6124 zijn complete peristaltische pompsystemen. Deze grotendeels onderhoudsvrije slangenpompen kenmerken zich door duidelijke menunavigatie, nauwkeurige volumedosering via de applicatiespecifieke kalibratiefunctie en diverse mogelijkheden voor externe aansturing van de doseerpomp met de bestaande interfaces. Keuzemogelijkheden voor uitgifteduur, totaal volume, richtingsverandering van de pompkop en een reeks andere intelligente functies.