VWR® peristaltische pomp, voeding
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-0590EA 2220 EUR
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR® peristaltische pomp, voeding
Pompen Peristaltische pompen
VWR® Peristaltische pompvarianten bieden een selectie voedingspompen met verschillende pompkoppen geïntegreerd in het pomphuis. Ze bestrijken een breed spectrum aan toepassingsgebieden in het laboratorium en in de industrie.
  • Pompkoppen zijn gemaakt van duurzaam PPS-kunststof, enkel- en meerkanaals pompkoppen, zijn geïntegreerd in het pomphuis
  • Nauwkeurige invoer met rechts-links rotatie dankzij de nauwkeurig verstelbare motor
  • Werkt met borstelloze gelijkstroommotor, 110 - 240 VDC, 50/60 Hz
  • Robuustheid en stabiliteit voorkomen pulsatie-oscillaties en
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model PFP 5116 PFP 5124 PFP 5408 PFP 5808
Environmentally Preferable
Kanalen 1 1 4 8
Omkeerbaar + + + +
Min. debiet 0 ml/min 0 ml/min 0 ml/min 0 ml/min
Max. debiet 1,415 ml/min 4,200 ml/min 53 ml/min 53 ml/min
Toerentalbereik 0 - 400 min⁻¹ 0 - 400 min⁻¹ 0 - 100 min⁻¹ 0 - 100 min⁻¹
IP-klasse IP 31 IP 31 IP 31 IP 31
b×d×h 161×315×240 mm 161/320/240 mm 161×335×240 mm 161×380×240 mm
Gewicht 4,1 kg 4,7 kg 4,7 kg 5,4 kg