Moffelovens met neerklapbare deur, Tmax 1100 °C en regelaar R7, LE-serie (LE 1/11 - LE24/11)
Leverancier: NABERTHERM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 1860 EUR
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Moffelovens met neerklapbare deur, Tmax 1100 °C en regelaar R7, LE-serie (LE 1/11 - LE24/11)
Ovens Verassings- en moffelovens
Met hun onovertroffen prijs/prestatieverhouding en de snelle opwarmtijden zijn deze compacte moffelovens perfect voor vele toepassingen in het laboratorium. Kwaliteitskenmerken zoals de tweeschalige ovenbehuizing van roestvrij staal en de compacte, lichtgewicht constructie. De verwarmingselementen, gevat in kwartsglasbuizen, maken deze modellen tot betrouwbare partners voor uw toepassing. De ovens hebben Tmax 1100 °C, een werktemperatuur van 1050 °C.
  • Verwarming van twee kanten via verwarmingselementen beschermd in kwartsglazen buizen
  • Snelle opwarmtijden