1-Methylimidazool, watervrij, AcroSeal® voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
465290010 465290025
465290010.EA 364 EUR
465290010. 465290025.
1-Methylimidazool, watervrij, AcroSeal® voor de biochemie
1-Methylimidazool
Formule: C₄H₆N₂
Kookpunt: 198 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³
Vlampunt: 92 °C
MDL Nummer: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %