VWR® Nitril Licht Oceaanblauw, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-6070EA 24.9 EUR
112-6070 112-6067 112-6069
VWR® Nitril Licht Oceaanblauw, Nitrilhandschoenen
Handschoenen
Deze lichte, tweehandige, duurzame handschoenen zijn ideaal voor voedselverwerking, catering- en keukenwerk, laboratoriumtoepassingen en andere taken met complexe risico's.
  • Niet-steriel, poedervrij
  • Geringe dikte en getextureerde vingertoppen voor uitstekende grip
  • Bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergie
  • Opgerolde manchetten minimaliseren het risico op scheuren
  • Niveau 2 – AQL 1,5
Deze dunne nitrilhandschoenen zijn vrij van ftalaten, weekmakers en allergene latexeiwitten.
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Voedselcontact goedgekeurd.