VWR®, Reagensreservoir, 175 ml
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
391-0625EA 36.8 EUR
391-0625
VWR®, Reagensreservoir, 175 ml
Reagensreservoirs
175 ml reagensreservoir van polypropyleen met schaalverdeling en deksel. Unieke V-vormige bodem vermindert het dode volume.
  • Gemakkelijk te openen afsluitdeksel
  • Afstudeercijfers bij 25, 50, 75, 100, 125 en 150 ml
  • Uitstekende chemische bestendigheid (PP)
  • Stapelbaar
Kan geautoclaveerd worden.