VWR® aluminium afdichtstrips voor 8-strips PCR-buisjes
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
391-0637EA 43.5 EUR
391-0637
VWR® aluminium afdichtstrips voor 8-strips PCR-buisjes
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Gemakkelijker aan te brengen en te verwijderen in vergelijking met standaard gegoten PCR-stripdoppen.
  • Ideaal voor PCR
  • Gebruiksvriendelijk alternatief voor stripdoppen; gegarandeerd geen pijnlijke duimen en vingers
  • Sluit een enkele rij met 8 putjes van een plaat met 96 putjes of een enkele PCR-strip met 8 buisjes af
  • Gecertificeerd DNase- en RNase-vrij
  • 2,0 mil doorprikbare folie
  • Aanbevolen temperatuurbereik van −20 tot +120 °C
Voor gebruiksgemak zijn 6 strips voorgesneden op een doorlopende voering.