VWR®, UV-transilluminator, Tafelmodel
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
730-1488EA 1260 EUR
730-1488
VWR®, UV-transilluminator, Tafelmodel
Transilluminatoren UV-transilluminatoren
De VWR® benchtoptransilluminator voor stand-alone beeldvormingssystemen is ontworpen met het oog op gebruiksgemak.
  • Uitvoer met hoge intensiteit die de prestaties van modellen met buizen met een hoger wattage evenaart of zelfs verbetert
  • Inclusief een UV-beschermend deksel
  • Verkrijgbaar in één maat: 20×20 cm
  • Verkrijgbaar met middengolf UV-excitatiegolflengte (302 nm).
  • Keuze uit filtergroottes
  • Veiligheidsuitschakeling (in de donkere kamer)
Gelijkmatige verlichting - over het filteroppervlak dankzij speciale reflector/diffusor om buispatronen uit afbeeldingen te elimineren - dit is essentieel wanneer afbeeldingen met nauwkeurigheid moeten worden gekwantificeerd.