Constante klimaatkamers met geavanceerde Peltier-technologie, serie HPPeco
Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HPP1060ECO HPP110ECO HPP1400ECO HPP2200ECO HPP260ECO HPP410ECO HPP750ECO
390-1516EA 22763 EUR
390-1516 390-1517 390-1518 390-1521 390-1522 390-1523 390-1524
Constante klimaatkamers met geavanceerde Peltier-technologie, serie HPPeco
Testkamers Klimaatkasten
Maximale energie-efficiëntie bij continu gebruik - deze krachtige constante klimaatkasten werken met de nieuwe Advanced Peltier Technology. Deze apparaten met TwinDISPLAY zijn ideaal voor stabiliteitsonderzoeken volgens ICH-richtlijnen, stabiliteitstests voor cosmetica en levensmiddelen, evenals milieu- en materiaaltesten.
  • Maximale energie-efficiëntie in vergelijking met klimaatkamers met compressor
  • Volledig homogene temperatuur- en vochtigheidsverdeling
  • Betrouwbaar en faalveilig
  • Koelmiddelvrij en onderhoudsarm
Deze krachtige constante klimaatkamersMore Product Information