5-Isopropyl-2-methylphenol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
368340250 368341000
ACRO368340250EA 28.2 EUR
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 0,976
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002236
CAS nummer: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %