Zoutzuur ~37% in water voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
463961000 463965000
463961000.EA 25.4 EUR
463961000. 463965000.
Zoutzuur ~37% in water voor de biochemie
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 57 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 36.5 to 38.0 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm