VWR® Premium Analytical Balances
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-4793EA 1590 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Balansen en Weegschalen
Een selectie van acht hoogwaardige balansen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid bieden in combinatie met een slijtvast LED-touchscreen voor basistoepassingen in laboratoria, industriële en educatieve omgevingen.
  • Zeer nauwkeurige resultaten (high-end weegtechnologie)
  • Snelle stabilisatietijden
  • Eenvoudig te reinigen met hoge chemische bestendigheid
  • Bedieningspaneel met hoge resolutie, touchscreenfunctionaliteit en acht taalopties
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Toekomstbestendige USB type C-interface
  • Onder de werkbank wegen
  • Gegevensoverdracht als pc-spreadsheet, pc-tekst en ASCII-protocollen
  • Zes ingebouwde applicaties met GLP/GMP-conforme gegevensuitvoer: Wegen en doseren, tellen, percentagewegen, dichtheidsbepaling, massaconversie en dierenwegen
Deze hoogwaardige weegschalen hebben een polybutyleentereftalaat (PBT) behuizing, die een uitstekende chemische bestendigheid heeft. De controle-eenheid is gemaakt van glas. Alle Analytical-modellen (PBA) hebben een glazen windscherm met gemakkelijke toegang tot de weegpan. Dit windscherm is speciaal gecoat om weegfouten van elektrostatisch geladen monsters te minimaliseren. De weegpan is van roestvrij staal.
Modellen met interne 'One-Touch-Calibration' worden aangeduid met I in de modelnaam. FC-modellen worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat.
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now