VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
521-2658EA 4920 EUR
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie, alsook voor academisch onderzoek. Zij bieden een goede capaciteit met een ergonomisch ontwerp dat het werk op een werkbank vergemakkelijkt.
  • Auto-Lock® III-rotorsysteem - gereedschapsvrij systeem voor een snelle vervanging van de rotor; met slechts één druk op de knop kunnen gebruikers de rotoren snel vervangen en hebben ze eenvoudig toegang tot de rotorkamer voor reiniging
  • Aerosoldicht ClickSeal® bekerverzegelingssysteem: handschoenvriendelijk, met één hand te openen/te sluiten, schroefdoppen en ingewikkelde clips niet nodig
  • SMARTSpin®-technologie voor optimaal versnellen, remmen en beheersing van resterende belastingsonbalans, voor het bereiken van maximale veiligheid, het uitvoeren van gelijkmatige runs en reproduceerbare scheidingen
  • Tijdbesparende pulseerfunctie voor korte runs
  • Intuïtieve bediening en een groot, helder LCD-scherm helpen bij de bediening en programmering
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-400 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of laboratory throughput needs. With a capacity of 4×400 ml, 76×5/7 ml blood tubes, 16×50 ml conical or 36×15 ml conical tubes in a single run, it provides very high configuration flexibility.
Informatie over toebehoren: Centrifuges can be used with all rotors suitable for Megafuge ST1/ST1R Plus centrifuges.
Bestelinformatie: VWR® Mega Star 1.6/1.6R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-400 rotor, set of four buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Opgelet: Note 1 Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m
2 Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm