VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
521-2662EA 6550 EUR
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze veelzijdige centrifuges zijn ideaal voor een reeks routinetoepassingen in de farmaceutische en biotechnologische industrie, alsook voor academisch onderzoek. Zij bieden een uitzonderlijke capaciteit en een ergonomisch ontwerp dat het werk op een werkbank vergemakkelijkt.
  • Auto-Lock® III-rotorsysteem - gereedschapsvrij systeem voor een snelle vervanging van de rotor; met slechts één druk op de knop kunnen gebruikers de rotoren snel vervangen en hebben ze eenvoudig toegang tot de rotorkamer voor reiniging
  • Aerosoldicht ClickSeal® bekerverzegelingssysteem: handschoenvriendelijk, met één hand te openen/te sluiten, schroefdoppen en ingewikkelde
  • clips niet nodig
  • SMARTSpin®-technologie voor optimaal versnellen, remmen en beheersing van resterende belastingsonbalans, voor het bereiken van maximale
  • veiligheid, het uitvoeren van gelijkmatige runs en reproduceerbare scheidingen
  • Tijdbesparende pulseerfunctie voor korte runs
  • Intuïtieve bedieningsknoppen en een groot, helder LCD-scherm helpen bij de bediening en programmering
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-1000 swing-out rotor: This high capacity (4×1000 ml) rotor accelerates productivity with up to 196×⁵/₇ ml blood tubes, 40×50 ml conical or 96×15 ml conical tubes in a single run.
Informatie over toebehoren: Centrifuges can be used with all rotors (except H-Flex HS4 swing-out rotor) suitable for Megafuge ST4/ST4R Plus centrifuges.
Bestelinformatie: VWR® Mega Star 4.0/4.0R is available without rotor for free rotor selection or as packages, incl. centrifuge, TX-1000 rotor, set of four buckets, four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Opgelet: NOTE: The TX-750 swing out rotor (521-1352) has a force of 4500 min⁻¹, 4732 ×g when used with Mega Star 4.0/4.0R centrifuge. Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m. Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm.