VWR®, Cleanroom-klompen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
114-8980EA 170 EUR
114-8980 114-8981 114-8982 114-8983 114-8984 114-8985
VWR®, Cleanroom-klompen
Schoenen en laarzen
VWR®, cleanroomklompen bieden comfort en duurzaamheid.
  • Antistatisch
  • Autoclaveerbaar
  • Glad oppervlak voor langdurig comfort
  • Speciaal conisch ontwerp voorkomt dat gemorste vloeistoffen in de verstopping terechtkomen
  • Hielbandje
  • Antislipzool
  • Anatomische hielkom
Ze zijn ontworpen met het oog op voetcomfort. Glad oppervlak en ventilatiegaten aan beide zijden zorgen voor langdurig comfort. Speciaal conisch ontwerp voorkomt dat gemorste vloeistoffen in de verstopping terechtkomen.
Deze schoenen zijn geschikt voor autoclaafsterilisatie. Ze kunnen ook op 100 °C worden gereinigd met huishoudelijke schoonmaakmiddelen, vloeibare desinfectieoplossingen, EO of formaldehyde.
Ideaal voor gebruik met VWR® wegwerp- of wasbare sokken voor cleanrooms.
Bestelinformatie: Klompen zijn te bestellen per paar of per kist.
Verpakking: Verpakt zes paar per doos.