Haematoxylin Gill No. 3, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
GHS332-1LEA 115 EUR
GHS332-1L
Haematoxylin Gill No. 3, Sigma-Aldrich®
Hematoxylin staining solutions
Kieuwformulering nr. 3 kan worden gebruikt voor cytologie en/of histologie als een progressieve of regressieve kleuring, afhankelijk van de duur van de kleuringstijd. Gebruikt bij hematoxyline- en eosinekleuring.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo