Haematoxylin solution (Mayer), Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MHS16-500MLEA 63 EUR
MHS16-500ML
Haematoxylin solution (Mayer), Sigma-Aldrich®
Hematoxylin staining solutions
Kernkleuring voor algemeen gebruik, progressief type. Gebruikt bij hematoxyline- en eosinekleuring.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo