Multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars, labkolom, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6059-07EA 331.98 EUR
6059-07 6059-25
Multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars, labkolom, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™
Kolommen voor chromatografie
De J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™ multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars werkt als een zwakke anionuitwisselingshars met een verbeterde selectiviteit voor superieure scheiding in proceschromatografietoepassingen.
Aangedreven door een eigen oppervlaktechemie die zwakke anionen-uitwisselingsfunctionaliteit combineert met hydrofiliciteit, maakt BAKERBOND® PolyPEI™ multimode kationuitwisselingschromatografiemedia gebruik van de eigen unieke selectiviteit om betere zuiveringsprestaties mogelijk te maken voor een breed scala aan biofarmacie.
Ontworpen en vervaardigd door Avantor volgens de hoge normen die zijn vastgesteld voor onze J.T.Baker® merkchemicaliën, kan de BAKERBOND® PolyPEI™ ionenuitwisselingshars worden gebruikt met andere J.T.Baker® BAKERBOND® harsen om het scheidend vermogen van uw chromatografische processtappen te verbeteren.
Bestelinformatie: De 1 ml en 5 ml labkolommen zijn verkrijgbaar in handig verpakte 5-stuks verpakkingen en ontworpen voor directe aansluiting op veel populaire chromatografieinstrumenten, waaronder GE ÄKTA™ en Bio-Rad NGC™. Voor bulkformaten (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L en 5 L), zie het tabblad met Aanvullende Producten in de besteltabel.