VWR® VINYL HYBRID, Handschoenen, Vinyl
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-6072EA 16.9 EUR
112-6072 112-6073
VWR® VINYL HYBRID, Handschoenen, Vinyl
Handschoenen
Een handschoen lager in prijs dan nitril en hoger in kwaliteit dan vinyl.
  • Niet-steriel
  • Poedervrij
  • Bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergie
  • Opgerolde manchetten minimaliseren het risico op scheuren
Deze innovatieve vinylhandschoenen zijn gemaakt van een revolutionaire nieuwe formule van hybride materiaal op vinylbasis. De formulering combineert vinyl- en nitrileigenschappen in één handschoen door gebruik te maken van het beste van elk materiaal en uitstekende waarde te bieden. Deze handschoenen bieden verbeterde tastgevoeligheid en goede barrièrebescherming voor een breed scala aan toepassingen, zoals voedselverwerking, catering- en keukenwerk, laboratoriumtoepassingen en andere taken met complexe risico's.
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS; Cat. III
Voedselcontact goedgekeurd.
Opgelet: * Dikte is dubbel gemeten, minimumwaarden.