Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LEV015984300A LEV0159843002 LEV0159843001 LEV015984200A LEV0159842006 LEV0159842005 LEV0159842003 LEV0159842002 LEV0159842001 LEV015984100A LEV0159841005 LEV0159841004 LEV0159841003 LEV0159841002 LEV0159841001 LEV015982200A LEV0159822009 LEV0159822008 LEV0159822006 LEV0159822005 LEV0159822004 LEV0159822003 LEV0159822002 LEV0159822001 LEV015982100A LEV0159821007 LEV0159821006 LEV0159821005 LEV0159821004 LEV0159821003 LEV0159821002 LEV0159821001 LEV015981140A LEV0159811402 LEV0159811401 LEV015981130A LEV0159811302 LEV0159811301 LEV015981110A LEV0159811104 LEV0159811103 LEV0159811102 LEV0159811101
665-0528EA 2057 EUR
665-0528 665-0529 665-0530 665-0531 665-0532 665-0533 665-0534 665-0535 665-0536 665-0537 665-0538 665-0539 665-0540 665-0541 665-0542 665-0543 665-0544 665-0545 665-0546 665-0547 665-0548 665-0549 665-0550 665-0551 665-0552 665-0553 665-0554 665-0555 665-0556 665-0557 665-0558 665-0559 663-0361 663-0362 663-0363 663-0364 663-0365 663-0366 663-0367 663-0368 663-0369 663-0370 663-0371
Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Een robuuste en intuïtieve keuze aan draagbare meters, waarmee u vol vertrouwen uw resultaten kunt rapporteren en beheren.
  • Eenvoudige kalibratie
  • Robuust ontwerp
  • Eenvoudig gegevensbeheer
  • Volledige reeks parameters
  • Betrouwbare kwaliteit en ondersteuning
  • Vergrendelingsfuncties omvatten continue/automatische stabilisatie (druk om te lezen)/met interval
De HQ Series is bedoeld voor waterkwaliteitprofessionals die elektrochemische analyses willen uitvoeren in veld- en laboratoriumomgevingen. Met ons nieuwe draagbare platform kunt u intuïtieve en nauwkeurige meetwaarden verzamelen, gegevens beheren en eenvoudig resultaten bekijken, allemaal met een IP 67-robuustheidsspecificatie.
De meters bieden een werkelijk robuuste oplossing die klaar is voor gebruik in het veld, met visuele stapsgewijze aanwijzingen op het scherm waarmee gebruikers vol vertrouwen hun resultaten kunnen rapporteren en beheren. In tegenstelling tot andere veldmeters met standaard interfaces en zonder gemakkelijk toegankelijke gegevens, beveiligt, vereenvoudigt en versnelt de HQ Series het volledige meetproces voor veldgebruikers.
Een succesvolle kalibratie is nog nooit zo eenvoudig geweest. De meeste meetproblemen zijn te wijten aan onjuiste kalibratieprocedures. Met onze geïllustreerde, stapsgewijze kalibratie- en probleemoplossingsprocedures op het scherm kunnen professionals op het gebied van waterkwaliteit elke keer weer succes boeken.
Verzend uw activiteiten met slechts enkele muisklikken. Of u nu in een installatie werkt, of in het veld, de Hach HQ Series draagbare meter zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden overgebracht via USB of optionele Bluetooth*. Profiteer van extra gegevensvalidatie wanneer u uw veldmeter aansluit op de Claros Data Management-software.
Sensoren ontworpen voor elke applicatie. Wij bieden intelligente Intellical-sensoren in standaarduitvoering voor het laboratorium en robuuste uitvoering voor het veld. Ze zijn beschikbaar voor de HQ Series om een grote reeks parameters te meten, waaronder totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), optische opgeloste zuurstof (DO), biochemisch zuurstofverbruik (BZV), temperatuur, geleidbaarheid en pH. Alle intelligente Intellical-sensoren worden automatisch herkend door HQ-meters en de meters onthouden hun kalibratiegeschiedenis en methode-instellingen om het aantal fouten en de configuratietijd te minimaliseren. Ze zijn voorzien van bewezen technologie voor de beste nauwkeurigheid en responstijden, zelfs bij het meten van uitdagende monsters of in veeleisende werkomgevingen.
Gemoedsrust: Hach Service en Support staan voor u klaar. HACHs Technical Support-, Field Service- en Central Service-teams werken met meer dan 80 jaar elektrochemie-ervaring samen om u te helpen de inzetbaarheid van instrumenten te maximaliseren, de integriteit van gegevens te garanderen, de operationele stabiliteit te handhaven en de nalevingsrisico's te verminderen. U hoeft u nooit alleen te voelen wanneer u ondersteuning nodig hebt.
Kies uit 3 modellen, waaronder de HQ4000-serie met drie ingangen, de HQ2000-serie met twee ingangen en de HQ1000-serie met één ingang. Deze meters bieden een breed scala aan meetmogelijkheden, waardoor u niet langer meerdere apparaten nodig hebt.
Certificaten: CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verified: US DOE/ NRCan Energy Efficiency, RoHS.
Bestelinformatie: Field accessories and electrodes are not included with meter only items.
Leveringsinformatie: Meters include USB wall charger, 5,0 V - 2,0 A; USB 2.0; A-Male to Micro B cable, 1,8 m (5,9'); Li-Ion battery 18650, 3,7 V, 12,6 W; wrist strap, HQ series basic user manual; quick start guide and QC final inspection report. Case, handstrap, glove and field accessories included with all kits.