Tape, grijs, VHB™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VHB™
MMMAGPH-110GFEA 139 EUR
MMMAGPH-110GF
Tape, grijs, VHB™
Tape
3M™ VHB-tape GPH-110GF is een permanente hechtoplossing die traditionele mechanische bevestigingsmiddelen en vloeibare lijmen kan vervangen bij veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen. De kern van acrylschuim zorgt voor een goede balans tussen sterkte en vervormbaarheid. 3M™ VHB-tape GPH-110GF heeft een uitstekende temperatuurbestendigheid, ideaal voor poedercoating of vloeibare verfprocessen die een verwarmingscyclus ondergaan.
  • Hoge aanvangshechting
  • Goede balans tussen hoge temperaturen en schil- en afschuifprestaties
  • Schuim maakt spanningsontspanning en een gemakkelijke toepassing mogelijk
  • Goede afdichtingseigenschappen
  • Voor binnen- en buitengebruik
Toepassingen: metaalverlijming, structurele verlijming.