Propionzuur 99,7, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Propanoic acid
87062.180EA 18.3 EUR
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Propionzuur 99,7, GPR RECTAPUR®
Propionzuur
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Kookpunt: 140…142 °C
Smeltpunt: -21
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002756
CAS nummer: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07917
Order Now
Specification Test Results
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid