VWR®, Erlenmeyerkolven met vier schotten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214-0436EA 22.6 EUR
214-0436 214-0437 214-0438 214-0439
VWR®, Erlenmeyerkolven met vier schotten
Kolven Erlenmeyers
Borosilicaatglas 3.3, met 4 schotten, GL 45-schroefdraad en blauwe GL 45-membraanschroefdop.
  • Hoge chemische en thermische bestendigheid
  • Met 4 op gelijke afstanden geplaatste schotten die zorgen voor consistent roeren bij gebruik met orbitale schudders
  • Ideaal voor de productie van bacterieculturen
  • Compleet met blauwe GL 45 membraanschroefdop van PP
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C
De 4 op gelijke afstanden geplaatste schotten van deze kolven zorgen voor consistent roeren bij gebruik met orbitale schudders. De VWR® schottenflessen worden geleverd met een GL 45-membraanschroefdop met 0,2 µm PTFE-membraan om een optimale gasuitwisseling voor optimale bacteriegroei te garanderen.